Learn More
CAY 10566, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[4-(2-Chloro-5-fluorophenoxy)-1-piperidinyl]-6-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridazine |
| CAS | 944808-88-2 |
| Fórmula molecular | C18H17ClFN5O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CAY 10566, 3-[4-(2-Chloro-5-fluorophenoxy)-1-piperidinyl]-6-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17ClFN5O2/c1-11-21-24-18(26-11)15-4-5-17(23-22-15)25-8-6-13(7-9-25)27-16-10-12(20)2-3-14(16)19/h2-5,10,13H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1oc(nn1)c2ccc(nn2)N3CCC(CC3)Oc4cc(F)ccc4Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[6-[4-(2-cloro-5-fluorofenoxi)piperidin-1-il]piridazin-3-il]-5-metil-1,3,4-oxadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 389.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1055 |