Learn More
CAY 10465, MedChemExpress
Código de producto. 16477377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477377 5 mg 5 miligramos
16420957 50 mg 50 miligramos
16414668 10 mg 10 miligramos
16405506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112627
MedChemExpress CAY 10465 is a selective and high-affinity AhR agonist, with a Ki of 0.2 nM, and shows no effect on estrogen receptor (Ki >100000 nM).
CAY 10465 is a selective and high-affinity AhR agonist, with a Ki of 0.2 nM, and shows no effect on estrogen receptor (Ki >100000 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAY 10465
Forma física Solid
CAS 688348-33-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H9Cl2F3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.33 mM)
SMILES FC(C1=CC=C(/C=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)C=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 317.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.13
Porcentaje de pureza 99.0%