Learn More
Karl Hecht™ Cavity Slide/Plates
Código de producto. 11740555
Cambiar vista
Click to view available options
Description: 16mm cavity diameter, 1.6mm cavity depth, polished cavities, Dimensions: 140mm x 85mm, Surface Treatment: Frosted, Thickness: 3mm, Well Count: 24
Código de producto.
11740555 Description: 16mm cavity diameter, 1.6mm cavity depth, polished cavities, Dimensions: 140mm x 85mm, Surface Treatment: Frosted, Thickness: 3mm, Well Count: 24
1 options
Código de producto. 11740555 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42418010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Perfecto para contener líquidos y cultivos para el examen microscópico.Los portaobjetos / Las placas con cavidades Karl Hecht™ están disponibles con una o más cavidades y en formato de portaobjetos o placas individuales.
  • Portaobjetos/placas para microscopio con una o más cavidades.
  • Bordes esmerilados.
Especificaciones
Longitud (métrico) 140 mm
Anchura (métrico) 85 mm
Frosted Yes
Grosor (métrico) 3 mm
Tipo Microscope Slide
Número de pocillos 24
Descripción 16mm cavity diameter, 1.6mm cavity depth, polished cavities
Dimensiones (L x An) 140 x 85 mm