missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CaV1.2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15983815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15983815 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15983815 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA577312

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Product is shipped at room temperature as a lyophilized powder and should be stored at -20 °C upon receipt. Reconstitution: add 50 μL of deionized water.

CACNA1C encodes an alpha-1 subunit of a voltage-dependent calcium channel. Calcium channels mediate the influx of calcium ions into the cell upon membrane polarization. The alpha-1 subunit consists of 24 transmembrane segments and forms the pore through which ions pass into the cell. The calcium channel consists of a complex of alpha-1, alpha-2/delta, beta, and gamma subunits in a 1:1:1:1 ratio. There are multiple isoforms of each of these proteins, either encoded by different genes or the result of alternative splicing of transcripts. The protein encoded by CACNA1C binds to and is inhibited by dihydropyridine. Alternative splicing results in many transcript variants encoding different proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CaV1.2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica CACNA1C
N.º de referencia del gen P22002, Q01815, Q13936
Alias de gen Cav1.2
Símbolos de los genes Cacna1c
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide VNENTRMYIPEENHQ(C), corresponding to amino acid residues 2-15 of human Cav 1.2 (exon 1B)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12288, 24239, 775
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.