Learn More
WTW™ Lámina abrasiva limpiadora de cátodos para el sensor de oxígeno WTW™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | TriOxmatic y CellOx Sensor de oxígeno en serie |
| Tipo | Lámina abrasiva limpiadora de cátodos |
| Tipo de sonda | Sensor de oxígeno |