Learn More
Applied Biosystems™ Recipiente del tampón de cátodo (CBC) serie 3500
Descripción
The cathode buffer container (CBC) contains 1X running buffer to support all electrophoresis applications on Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers. The container has two separate compartments, the left side provides the cathode buffer for electrophoresis and the right side provides for a capillary wash and spent polymer waste ejection functionality between injections.
The CBC is made in a ready-to-use, disposable container with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the CBC is heat sealed with a plastic film, which should be removed prior to direct installation on to the instrument. Each package includes four individual containers.
Información de órdenes
4/pack
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 4 packs de contenedor de tampón de cátodo. Guarde el contenedor de tampón cátodo entre 2 y 8 °C hasta que esté listo para su uso. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta. |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 3500xL Dx, analizador genético 3500 Dx, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 |
| Tipo | Recipiente del tampón de cátodo |
| Cantidad | 4 pack |