Learn More
Applied Biosystems™ Cathode Buffer Container Dx
Código de producto. 15968826 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15968826 4 unidades paquete de 4
1 options
Código de producto. 15968826 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4408258
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Afficher toutes les promotions
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El CBC se encuentra en un contenedor desechable listo para su uso con una identificación por radiofrecuencia (RFID) incorporada en la etiqueta.
The Cathode Buffer Container Dx is for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
The Cathode Buffer Container Dx contains 1X running buffer to support electrophoresis applications on Applied Biosystems Dx genetic analyzers. The Cathode Buffer Container Dx has two separate compartments: the left side provides the cathode buffer for electrophoresis and the right side provides for a capillary wash and spent polymer waste ejection functionality between injections. The Cathode Buffer Container Dx is a ready-to-use, disposable container with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the Cathode Buffer Container Dx is heat sealed with a plastic film, which should be removed prior to direct installation on to the instrument. Each package includes four individual containers. The Septa Cathode Buffer Container Dx (sold separately) is used for sealing the Cathode Buffer Container Dx container.
This product is intended for in vitro diagnostic use on Applied Biosystems Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications. Applied Biosystems Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
El recipiente del tampón de cátodo (CBC) contiene un tampón de desplazamiento para apoyar todas las aplicaciones de electroforesis en los analizadores genéticos serie 3500 Dx.
Informations sur la commande
4/pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material de partida ADN, ARN
Cantidad 4 unidades
Para utilizar con (equipo) 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer
Tipo de producto Recipiente del tampón de cátodo
Condiciones de envío Hielo húmedo
Contenido y almacenamiento Cada paquete contiene 4 recipientes de tampón.
Almacenar a 2-8 °C.
Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.