Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de catepsina K (fluorogénico)
Código de producto. 15456189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de sustrato:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de sustrato Tamaño de la unidad
15456189 25 mg 25 miligramos
15446189 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456189 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64082.MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de biología molecular y celular
A sensitive fluorogenic substrate for cathepsin K
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Formulario Sólido
Para utilizar con (aplicación) Un sustrato fluorogénico sensible para la catepsina K
Tipo de sustrato Sustrato Cathepsin
Peso molecular 578,65
Requisitos de almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Cantidad de sustrato 25 mg