Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor I de la catepsina G
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Cantidad | 1 mg |
| Descripción | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Un inhibidor no péptido de la catepsina G potente, selectivo, reversible y competitivo. |
| CAS | 429676-93-7 |
| Fórmula molecular | C36H33N2O6P |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 620,60 |
| Sensibilidad | Sensible a la luz |
| Solubilidad | Soluble en DMSO |
| Formulario | Sólido |