Descripción
El Kit de Cribado de Inhibidores de Catepisina B de Abcam (ab185438) utiliza la capacidad de la catepsina B para cortar el sustrato peptídico sintético basado en AFC y liberar AFC, que puede cuantificarse fácilmente usando un fluorómetro o un lector de microplacas de fluorescencia.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 pruebas |
| Estado normativo | RUO |