Learn More
Ácido catarantínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Catharanthinic Acid |
| CAS | 63944-54-7 |
| Fórmula molecular | C20H22N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N2O2/c1-2-13-9-12-10-20(19(23)24)17-15(7-8-22(11-12)18(13)20)14-5-3-4-6-16(14)21-17/h3-6,9,12,18,21H,2,7-8,10-11H2,1H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCC1=CC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 17-etil-3,13-diazapentaciclo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadeca-2(10),4,6,8,16-pentaeno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 322.4 |