Learn More
MedChemExpress Catharanthine
Código de producto. 16459036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459036 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459036 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0252
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Catharanthine is an alkaloid isolated from Madagascar periwinkle, inhibits voltage-operated L-type Ca2+ channel, with anti-cancer and blood pressure-lowering activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 336.43 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 2468-21-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.76%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (297.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Sinónimo (+)-3,4-Didehydrocoronaridine
Objetivo Calcium Channel