Learn More
Catharanthine, TRC
Código de producto. 30133527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133527 100 mg 100 miligramos
30133439 50 mg 50 miligramos
30005481 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC225405100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2468-21-5
Fórmula molecular C21 H24 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 336.43
Sinónimo Ibogamine-18-carboxylic acid, 3,4-didehydro-, methyl ester, (2α,5β,6α,18β)-, Catharanthine (6CI,7CI,8CI), 6,9-Methano-5H-pyrido[1',2':1,2]azepino[4,5-b]indole, ibogamine-18-carboxylic acid deriv., (+)-3,4-Didehydrocoronaridine, (+)-Catharanthine, Catharanthin, Catharanthine, (+)-
Nombre IUPAC metilo (1R,15R,18R)-17-etil-3,13-diazapentaciclo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadeca-2(10),4,6,8,16-pentaeno-1-carboxilato
SMILES CCC1=C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catharanthine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O2/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3/t13-,19+,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1838