Learn More
Catharanthine Tartrate, TRC
Código de producto. 30366209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366209 1 g -
30360396 10 g -
30361805 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2254001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4168-17-6
Fórmula molecular 2 C21 H24 N2 O2 . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 822.94
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanodiico; metilo (1R,15R,18R)-17-etil-3,13-diazapentaciclo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadeca-2(10),4,6,8,16-pentaeno-1-carboxilato
SMILES CCC1=C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC.CCC6=C[C@@H]7CN8CCc9c([nH]c%10ccccc9%10)[C@@](C7)([C@@H]68)C(=O)OC.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catharanthine Tartrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H24N2O2.C4H6O6/c2*1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*13-,19+,21-;1-,2-/m001/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.384