Learn More
Catecolsulfonftaleína, pura, indicador de metal, Fisher Chemical
Código de producto. 10273180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
10273180 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 10273180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/3360/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 115-41-3
Fórmula molecular C19H14O7S
Número MDL 5868
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.36g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo