Learn More
Catecholborane (grado técnico), TRC
Código de producto. 30368594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368594 5 g 5 g
30365388 1 g 1 g
30367656 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2151855G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274-07-7
Fórmula molecular C6H5BO2
Peso molecular (g/mol) 119.91
Sinónimo 1,3,2-Benzodioxaborole, Benzcatechinborane, CB, Catecholatoborane, Pyrocatecholborane
Nombre IUPAC 1,3,2-benzodioxaborol/benzodiorolo
SMILES B1Oc2ccccc2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catecholborane
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0383