Learn More
Catecolborano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11318106 25 g 25 g
11308106 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11318106
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14998.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 274-07-7 | C6H4BO2 | 118.906 g/mol
El catecolborano se utiliza para preparar B-alquilcatecolboranos. Se aplica para la preparación de amidas y lactámicos macrocíclicos a partir de ácidos carboxílicos. Se utiliza como agente reductor estereoselectivo para convertir cetonas beta-hidroxi en 1,3-dioles sin. Además, reacciona con el alquino a través de la hidroboración para formar transvinilborano, que es un precursor de la reacción de Suzuki.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
: El catecolborano se utiliza para preparar B-alquilcatecolboranos.Se aplica para la preparación de amidas y lactámicos macrocíclicos a partir de ácidos carboxílicos.Se utiliza como agente reductor estereoselectivo para convertir cetonas beta-hidroxi en 1,3-dioles sin.Además, reacciona con alquinos a través de la hidroboración para formar borano de vinilo trans, que es un precursor de la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, tetrahidrofurano, diclorometano, cloroformo, tetracloruro de carbono, tolueno y benceno.
Notas
Sensible a la humedad.Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274-07-7
Fórmula molecular C6H4BO2
Peso molecular (g/mol) 118.906
Número MDL MFCD00005846
Clave InChI ZDQWVKDDJDIVAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo catecholborane, 1,3,2-benzodioxaborole, benzo d 1,3,2 dioxaborole, 1,3,2$l^ 2-benzodioxaborole, cenmejuyoomffz-uhfffaoysa-n, catechol borane, catecholatoborane, benzcatechinborane, pyrocatecholborane
PubChem CID 6327445
Nombre IUPAC 1,3,2$l^{2}-benzodioxaborol
SMILES [B]1OC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catecholborane
Punto de fusión 12°C
Densidad 1.125
Punto de ebullición 50°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2924
Beilstein 972072
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,tetrahydrofuran,dichloromethane,chloroform,carbon tetrachloride,toluene,and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.92
Porcentaje de pureza 97%