Learn More
Catecolborano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308106 5 g 5 g
11318106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14998.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 274-07-7 | C6H4BO2 | 118.906 g/mol
El catecolborano se utiliza para preparar B-alquilcatecolboranos. Se aplica para la preparación de amidas y lactámicos macrocíclicos a partir de ácidos carboxílicos. Se utiliza como agente reductor estereoselectivo para convertir cetonas beta-hidroxi en 1,3-dioles sin. Además, reacciona con el alquino a través de la hidroboración para formar transvinilborano, que es un precursor de la reacción de Suzuki.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
: El catecolborano se utiliza para preparar B-alquilcatecolboranos.Se aplica para la preparación de amidas y lactámicos macrocíclicos a partir de ácidos carboxílicos.Se utiliza como agente reductor estereoselectivo para convertir cetonas beta-hidroxi en 1,3-dioles sin.Además, reacciona con alquinos a través de la hidroboración para formar borano de vinilo trans, que es un precursor de la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, tetrahidrofurano, diclorometano, cloroformo, tetracloruro de carbono, tolueno y benceno.
Notas
Sensible a la humedad.Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274-07-7
Fórmula molecular C6H4BO2
Peso molecular (g/mol) 118.906
Número MDL MFCD00005846
Clave InChI ZDQWVKDDJDIVAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo catecholborane, 1,3,2-benzodioxaborole, benzo d 1,3,2 dioxaborole, 1,3,2$l^ 2-benzodioxaborole, cenmejuyoomffz-uhfffaoysa-n, catechol borane, catecholatoborane, benzcatechinborane, pyrocatecholborane
PubChem CID 6327445
Nombre IUPAC 1,3,2$l^{2}-benzodioxaborol
SMILES [B]1OC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catecholborane
Punto de fusión 12°C
Densidad 1.125
Punto de ebullición 50°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 972072
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether,tetrahydrofuran,dichloromethane,chloroform,carbon tetrachloride,toluene,and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.92
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Catecholborane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,2-Benzodioxaborole