Learn More
Catecolborano, 50 % p/p en tolueno (98 % en peso seco), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447755 100 g 100 g
15423897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30234.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 274-07-7 | C6H4BO2 | 118.906 g/mol
Employed in organic synthesis. Addition of catecholborane to vinylarenes in the presence of Wilkinson's catalyst, gives Markovnikov hydroboration products exclusively, whereas the corresponding reaction with a-substituted vinylarenesgivesgood yields of vinylboronate. Hydroboration with catecholborane, followed by treatment with easily available reagents such as alkenyl sulfones or alkynyl phenyl sulfones in the presence of a radical initiator, represents an effective and simple one-pot procedure for direct vinylation, formylation, and cyanation. Catecholborane may be used as a stereoselective reducing agent when converting β-hydroxy ketones to syn 1,3-diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Empleado en síntesis orgánica. La adición de catecolborano a vinilarenos en presencia del catalizador de Wilkinson′ proporciona productos de hidroboración de Markovnikov exclusivamente, mientras que la reacción correspondiente con vinilarenos sustituidos en alfa ofrece un buen rendimiento de vinilboronato. La hidroboración con catecolborano, seguida de un tratamiento con reactivos fácilmente disponibles como las alquenil sulfonas o alquinil fenil sulfonas en presencia de un iniciador de radicales, representa un procedimiento eficaz y sencillo en un solo recipiente para la vinilación, la formilación y la cianación directas. El catecolborano se puede usar como agente reductor estereoselectivo al convertir cetonas β-hidroxi a 1,3-dioles sin.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado del agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274-07-7
Fórmula molecular C6H4BO2
Peso molecular (g/mol) 118.906
Número MDL MFCD00005846
Clave InChI ZDQWVKDDJDIVAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo catecholborane, 1,3,2-benzodioxaborole, benzo d 1,3,2 dioxaborole, 1,3,2$l^ 2-benzodioxaborole, cenmejuyoomffz-uhfffaoysa-n, catechol borane, catecholatoborane, benzcatechinborane, pyrocatecholborane
PubChem CID 6327445
Nombre IUPAC 1,3,2$l^{2}-benzodioxaborol
SMILES [B]1OC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catecholborane
Densidad 0.911
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Índice de refracción 1.5025
Cantidad 100 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.92
Porcentaje de pureza 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w in toluene