Learn More
Catecolborano, solución de 1 M en tetrahidrofurano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391843 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10391843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209541000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catecholborane
CAS 274-07-7
Densidad 0.9580 g/mL
Temperatura de inflamación -17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H5BO2
Cantidad 100 mL
Fieser 04,69; 05,100; 06,33; 07,54; 08,79; 09,97; 10,79; 13,92; 16,65; 17,45
Índice Merck 15, 1903
Gravedad específica 0.958
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: reacts.
Clave InChI CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1OC2=CC=CC=C2O1
Nombre IUPAC 2H-1,3,2--benzodioxaborol
Peso molecular (g/mol) 119.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.92
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Catecholborane, 1M solution in tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.