Learn More
Catechol, TRC
Código de producto. 30134725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134725 1 g 1 g
30041297 10 g 10 g
30006903 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2151751G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-80-9
Fórmula molecular C6 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Sinónimo Pyrocatechol (8CI), 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol
Nombre IUPAC benceno-1,2-diol
SMILES Oc1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0368