Learn More
Catecol (pirocatecol; benceno-1,2-diol), LoGiCal
Código de producto. 30457594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457594 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457594 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0814.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechol
CAS 120-80-9
Nombres de analitos o componentes Catechol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzene-1,2-diol (Pyrocatechol), Guaiacol Imp. A (EP), Benzene-1,2-diol, Pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol, Guaiacol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1ccccc1O
Nombre IUPAC benceno-1,2-diol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 110.11
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 110,0368 g/mol