Learn More
Catechol-O-sulfato de Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30132888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132888 250 mg 250 miligramos
17921795 25 mg 25 miligramos
17903245 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS336750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68944-25-2
Fórmula molecular C6H6O5SK
Peso molecular (g/mol) 228.26
Sinónimo 2-Hydroxyphenyl Hydrogen Sulfate Ester Potassium Salt
Nombre IUPAC potasio; (2-hidroxifenilo) sulfato
SMILES [K+].Oc1ccccc1OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechol-O-sulphate Potassium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O5S.K/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10;/h1-4,7H,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9495