Learn More
Ácido catecol-O,O-diacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381417 10 g 10 g
11391417 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01843.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5411-14-3 | C10H10O6 | 226.184 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5411-14-3
Fórmula molecular C10H10O6
Peso molecular (g/mol) 226.184
Número MDL MFCD00014353
Clave InChI PPZYHOQWRAUWAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-phenylenedioxydiacetic acid, o-phenylenedioxydiacetic acid, 2,2'-1,2-phenylenebis oxy diacetic acid, catechol-o,o-diacetic acid, 2-2-carboxymethoxy phenoxy acetic acid, 2,2'-1,2-phenylenebis oxy bisacetic acid, 2-carboxymethoxy phenoxyacetic acid, 2,2'-benzene-1,2-diylbis oxy diacetic acid, acmc-1alcz, catechol-o,o'-diacetic acid
PubChem CID 79427
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(carboximetoxi)fenoxi]acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCC(=O)O)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechol-O,O-diacetic acid
Punto de fusión 177°C to 181°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2057228
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.18
Porcentaje de pureza 97%