Learn More
Catecol dimetiléter-d6, TRC
Código de producto. 30359437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30359437 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30359437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC21520225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechol Dimethylether-d6
CAS 24658-24-0
Fórmula molecular C8 2H6 H4 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Benzene, 1,2-di(methoxy-d3)-, Benzene, o-di(methoxy-d3)- (8CI), 1,2-Di(methoxy-d3)benzene, 1,2-Bis(trideuteriomethoxy)benzene, 1,2-Dimethoxybenzene-D6 (dimethoxy-D6), 1,2-Dimethoxybenzene-d6, 2-Methoxyanisole-d6, Catechol di(methyl-d3) ether, o-Hydroquinone di(methyl-d3) ether
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OC([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,2-bis(trideuteriometoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 144.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1057