Learn More
Catecol-d6, TRC
Código de producto. 30350015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30350015 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30350015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC215178100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechol-d6
CAS 202656-22-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H6 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diol-d2, Pyrogallol-d6, 1,2-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-D6, Catechol-1,2,3,4,5,6-D6, Catechol D6, Benzene-1,2-diol D6
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
SMILES [2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-dideuteriooxibenceno
Peso molecular (g/mol) 116.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0744
Porcentaje de pureza >95