Learn More
Catecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429452 250 g 250 g
11419452 1000 g 1000 g
11439452 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11429452 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10164.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 120-80-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Catechol is used as a developer for photographic films, dyes and an intermediate for antioxidants in rubber and lubricating oils. It is used in polymerization inhibitors and in pharmaceuticals. It is a building block in organic synthesis and involved in the preparation of flavors and fragrances. It is used as a replacement for sandalwood oil, which is prepared from catechol through guaiacol and camphor. Further, it is a precursor for the preparation of vanillin from guaiacol, which is obtained by methylation reaction with catechol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El catecol se utiliza como revelador de películas fotográficas, en colorantes y como intermedio para antioxidantes de aceites de caucho y lubricantes. También se usa en inhibidores de la polimerización y en productos farmacéuticos. Es un compuesto básico en síntesis orgánica y está involucrado en la preparación de saborizantes y fragancias. Sirve de sustituto del aceite de sándalo, que se prepara a partir de catecol a través de guaiacol y alcanfor. Además, actúa como precursor en la preparación de la vanillina de guaiacol, que se obtiene por la reacción de metilación con catechol.
Solubilidad
Soluble en agua, piridina, cloroformo, benceno, tetracloruro de carbono, éter y acetato.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, aluminio, bases, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-80-9
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00002188
Clave InChI YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene
PubChem CID 289
ChEBI CHEBI:18135
Nombre IUPAC benceno-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechol
Punto de fusión 104°C to 107°C
Densidad 1.370
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 471401
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,7999
Información de solubilidad Soluble in water,pyridine,chloroform,benzene,carbon tetrachloride,ether and acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Catechol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Catechol