Learn More
Catechol-13C6, TRC
Código de producto. 30010356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010356 10 mg 10 miligramos
30008457 1 mg 1 miligramo
30009318 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC21517710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115881-16-8
Fórmula molecular 13C6 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 116.07
Sinónimo 1,2-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6 (9CI), Catechol-1,2,3,4,5,6-13C6, Catechol 13C6, Benzene-1,2-diol 13C6
Nombre IUPAC (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-2,4,6-trieno-1,2-diol
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Catechol 13C6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0569