Learn More
(+)-Catechin hydrate, MedChemExpress
Descripción
(+)-Catechin hydrate inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Catechin hydrate |
| CAS | 225937-10-0 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H14O6.xH2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC(O)=C(C[C@H](O)[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)O3)C3=C1.[xH2O] |
| Porcentaje de pureza | 99.59% |
| Grado | Research |
| Mostrar más |