Learn More
(-)-Catechin Gallate, TRC
Código de producto. 30003957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003957 10 mg 10 miligramos
30004560 25 mg 25 miligramos
30009902 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC21751010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130405-40-2
Fórmula molecular C22 H18 O10
Peso molecular (g/mol) 442.37
Sinónimo Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (2S,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-5,7-dihydroxy-2H-1-benzopyran-3-yl ester, Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-5,7-dihydroxy-2H-1-benzopyran-3-yl ester, (2S-trans)-, (-)-Catechin 3-O-gallate, (-)-Catechin 3-gallate, (-)-Catechin gallate
Nombre IUPAC [(2S,3R)-2-(3,4-dihidroxifenilo)-5,7-dihidroxi-3,4-dihidro-2H-cromeno-3-il] 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Catechin gallate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.09