Learn More
(-)-Catechin gallate, MedChemExpress
Código de producto. 16418958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16418958 10 mg 10 miligramos
16411388 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16418958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0356
MedChemExpress (-)-Catechin gallate is a minor constituent in green tea catechins. (-)-Catechin gallate inhibits the activity of COX-1 and COX-2 enzymes.
(-)-Catechin gallate is a minor constituent in green tea catechins. (-)-Catechin gallate inhibits the activity of COX-1 and COX-2 enzymes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Catechin gallate
CAS 130405-40-2
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18O10
Cantidad 10 mg
Sinónimo (-)-Catechin 3-gallate (-)-Catechin 3-O-gallate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (226.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Peso molecular (g/mol) 442.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.37
Porcentaje de pureza 98.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death