Learn More
asecos™ Ruedas con zócalo
Código de producto. 15104856 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
590 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15104856 590 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15104856 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 31360
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Armario de fácil desplazamiento, ruedas con cubierta de zócalo y dispositivo de bloqueo integrado con chapa de acero recubierta de polvo.
  • Ruedas con zócalo
  • Revestimiento de polvo de acero laminado RAL 7015
  • Para armarios bajo encimera, ancho de cuerpo disponible en 1100 mm y 590 mm
Specifications
Descripción Zócalo móvil con ruedas
Para utilizar con (equipo) Para armarios bajos con anchura 590 mm, para los modelos: UB90
Altura (imperial) 1,18 in
Altura exterior (métrico) 30mm
Altura (métrico) 30 mm
Incluye Ruedas con zócalo
Revestimiento de superficie Recubrimiento en polvo liso
Peso (imperial) 3.31 lb.
Peso (métrico) 1,5 kg
Anchura exterior (métrico) 587 mm
Anchura (métrico) 590 mm
Color Gris Claro (RAL 7035)
Material Plancha de acero
Tipo de producto Ruedas con zócalo