Learn More
asecos™ Ruedas con zócalo
Código de producto. 16275441 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Armario bajo encimera UB90, K90 1400 mm de ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16275441 Armario bajo encimera UB90, K90 1400 mm de ancho cada uno
1 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 16275441 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 31359
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Ruedas con altura de zócalo de 30 mm para modelo(s): UB90, K90 con 1400 mm de anchura
  • Revestimiento de polvo de acero laminado RAL 7015
  • Para los modelos: UB90, K90
  • Para uso con: armarios bajo encimera con un ancho de cuerpo de 1400 cm
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 60 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 60 x 1397 x 30 mm
Para utilizar con (equipo) Armario bajo encimera UB90, K90 1400 mm de ancho
Altura exterior (métrico) 30 mm
Incluye Zócalo
N.º de estantes 0
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (imperial) 6 lb
Peso (métrico) 3 kg
Anchura exterior (métrico) 1397 mm
Color Gris
Fondo exterior (imperial) 2,36 in
Altura exterior (imperial) 1,18 in
Material Acero laminado
Tipo de producto Ruedecillas
Anchura (imperial) exterior 55 in