Learn More
Aceite de ricino, grado técnico, TRC
Código de producto. 30355924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355924 25 mL 25 ml
30350492 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18480525ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8001-79-4
Sinónimo 3 Castor Oil, AS 15, Acrol 1070, Aromatic castor oil, Recastol 2790, Ricinus communis oil, Thixcin ST, Viscotrol C, Neoloid, LAV (polyol), Thixcin ST, Ricinus communis oil, Oil of Palma Christi
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triilo (9Z,9'Z,9''Z)-tris(12-hidroxioctadeco-9-enoato)
SMILES CCCCCCC(O)C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(OC(=O)CCCCCCC/C=C\CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC/C=C\CC(O)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Castor oil
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b34-25-,35-26-,36-27-