Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aceite de ricino, especificado de acuerdo con los requisitos de Ph.EUR.
Código de producto. 11974041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11974041 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 11974041 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 348850025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 8001-79-4 | C57H104O9 | 933.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8001-79-4
Fórmula molecular C57H104O9
Peso molecular (g/mol) 933.45
Número MDL MFCD00130746
Clave InChI ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Sinónimo castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
PubChem CID 14030006
Nombre IUPAC 2,3-bis[[(Z)-12-hidroxioctadec-9-enoil]oxi]propil (Z)-12-hidroxioctadec-9-enoato
SMILES CCCCCCC(CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(CCCCCC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Castor oil
Acidez 2.0mg KOH/g max.
Absorbancia 1.5 max. (at the absorption maximum at 269 +/- 1nm)
Punto de fusión -10.0°C
Color Incoloro o amarillo
Densidad 0.9570g/mL
Punto de ebullición 229.0°C
Temperatura de inflamación 229°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4770 to 1.4810
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 14,1898
Gravedad específica 0.957
Condición de rotación específica + 3.50 (20.00°C c=neat)
Rotación específica + 3.50
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, chloroform,, carbondisulfide, ether and glacial acetic acid
Viscosidad 0,6-0,8 Pas (25°C)
Grado UE farmacopea
Concentration or Composition (by Analyte or Components) of fatty acids (GC): Passes Test (per Eur. Pharm.)
Forma física Líquido higroscópico viscoso