Learn More
Castanospermina, TRC
Código de producto. 30366356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366356 5 mg 5 miligramos
30364454 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1850005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79831-76-8
Fórmula molecular C8 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Nombre IUPAC (1S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidroindolizina-1,6,7,8-tetrol
SMILES O[C@H]1CCN2C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Castanospermine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1001