Learn More
Castanospermina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473729 500 mg 500 miligramos
15463729 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61071.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Potente inhibidor de la alfa-glucosidasa y la beta-glucosidasa
Castanospermine, is used as a glycosidase inhibitor and antiinflammatory agent.castanospermine is used to inhibit syncytium formation between HIV-infected and CD4-expressing cells and may also interfere with infectivity. It has also been demonstrated that this agent inhibits inflammation at the level of leukocyte extravasation in rat models of experimental adjuvant-induced arthritis and autoimmune encephalomyelitis. Castanospermine is an inhibitor of Glucosidase I, Maltase-glucoamylase, and MANBA. Potent inhibitor of α- and β-glucosidases, especially glucosidase l (required for glucoprotein processing by transfer of mannose and glucose from asparagine-linked lipids). Inhibits HIV syncytium formation and replication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La castanospermina se utiliza como inhibidor de la glucosidasa y agente antiinflamatorio. La castanospermina se utiliza para inhibir la formación de sincicios entre las células infectadas por el VIH y las células que expresan la CD4. Asimismo, puede interferir en la infectividad. También se ha demostrado que este agente inhibe la inflamación a nivel de la extravasación de leucocitos en modelos de artritis inducida por adyuvantes experimental y encefalomielitis autoinmune en ratas. La castanospermina es un inhibidor de la glucosidasa I, la maltasa-glucoamilasa y la MANBA. Inhibidor potente de las α-glucosidasas y las β-glucosidasas, especialmente la glucosidasa l (necesaria para el procesamiento de glucoproteínas por transferencia de manosa y glucosa de los lípidos asociados a la asparagina). Inhibe la formación y replicación de sincicios en casos de VIH.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2 - 8 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79831-76-8
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.211
Número MDL MFCD00017555
Clave InChI JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Sinónimo castanospermine, castinospermine, 1,6,7,8-tetrahydroxyoctahydroindolizine, 1s,6s,7r,8r,8ar-1,6,7,8-tetrahydroxyindolizidine, 6-epicastanospermine, unii-q0i3184xm7, 6,7-diepicastanospermine, castanospermine, castanospermum australe, 1s,6s,7r,8ar-tetrahydroxyoctahydroindolizine, 1s,6s,7r,8r,8ar-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetrol
PubChem CID 54445
ChEBI CHEBI:27860
Nombre IUPAC (1S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidroindolizina-1,6,7,8-tetrol
SMILES C1CN2CC(C(C(C2C1O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Castanospermine
Punto de fusión 213°C to 217°C
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 3588654
Índice Merck 14,1896
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido