Learn More
Bochem™ Abrazadera de retorta estándar cromada de hierro fundido Thermo Scientific™
Código de producto. 10363571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10363571 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10363571 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5462
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Sostenga los tubos de ensayo y otros materiales de vidrio hasta 40 mm de ancho. ™ La abrazadera de retorta estándar cromada de hierro fundido BOCHEM™ Thermo Scientific™ sirve para una variedad de funciones en el laboratorio moderno.
  • Fundición maleable
  • Cromado
  • Verde
  • Con incrustaciones de corcho
  • redondo/redondo
  • DIN 12894
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 40 mm
Material Hierro fundido cromado
Cantidad 1 unidad
Tipo Herramientas y accesorios