Learn More
Invitrogen™ Cassette Clamp, left
Código de producto. 15324574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15324574 1 unit cada uno
1 options
Código de producto. 15324574 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A25946
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    112.42€ / 1 unidades
    Ahorro 33.58€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Las pinzas de casete son piezas de repuesto para la cubeta de minigel. Bloquean y sellan los casetes de gel dentro de la cubeta de electroforesis. La orientación se determina mirando hacia la parte frontal de la cubeta del gel.
Acerca de la cubeta de minigel
La cubeta de minigel es compatible con diferentes geles Novex™, NuPAGE™ y Bolt™ Bis-Tris Plus. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt™ Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 35 minutos. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Universal
Gel Compatibility Minigeles Novex™
Tamaño de gel Mini
Tipo Pinza de cassettes
Cantidad 1 unit
Condiciones de envío Temperatura ambiente