Learn More
Caspofungin diacetate, MedChemExpress
Código de producto. 16487258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487258 10 mg 10 miligramos
16481659 1 g 1 g
16471236 200 mg 200 miligramos
16467226 100 mg 100 miligramos
16443566 25 mg 25 miligramos
16443277 50 mg 50 miligramos
16441826 500 mg 500 miligramos
16409787 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16487258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17006
MedChemExpress Caspofungin (MK-0991) diacetate is a potent antifungal agent. Caspofungin diacetate inhibits the synthesis of the fungal cell wall component β-(l,3)-D-glucan.
Caspofungin (MK-0991) diacetate is a potent antifungal agent. Caspofungin diacetate inhibits the synthesis of the fungal cell wall component β-(l,3)-D-glucan.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caspofungin diacetate
Forma física Solid
CAS 179463-17-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C56H96N10O19
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MK-0991 diacetateL-743872 diacetate
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (82.41 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (82.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@](NC([C@](NC([C@@](C[C@H]1O)([H])N(C1)C2=O)=O)([H])[C@H](O)[C@H](C(C=C3)=CC=C3O)O)=O)([H])[C@H](O)CCN)N(CC[C@@H]4O)[C@]4([H])C(N[C@@H]([C@@H](C[C@@H](C(N[C@@]2([H])[C@H](O)C)=O)NC(CCCCCCCC[C@@H](C)C[C@@H](C)CC)=O)O)NCCN)=O.OC(C)=O.OC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 1213.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 1213.42
Porcentaje de pureza 95.9%