Learn More
Caspofungin Acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C56H96N10O19 |
| Número MDL | MFCD08141839 |
| Peso molecular | 1213.42 |
| Clave InChI | OGUJBRYAAJYXQP-LLXMLGLCSA-N |
| SMILES | CC(O)=O.CC(O)=O.[H][C@@]12C[C@@H](O)CN1C(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H](NCCN)NC(=O)[C@]1([H])[C@@H](O)CCN1C(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@@]([H])(NC2=O)[C@H](O)[C@@H](O)C1=CC=C(O)C=C1)[C@H](O)CCN)NC(=O)CCCCCCCCC(C)CC(C)CC)[C@@H](C)O |
| Nombre IUPAC | N-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21S,24S,25S)-3-[(1R)-3-amino-1-hydroxypropyl]-21-[(2-aminoethyl)amino]-6-[(1S,2S)-1,2-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-11,20,25-trihydroxy-15-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5,8,14,17,23-hexaoxo-1,4,7,13,16,22-hexaazatricyclo[22.3.0.0⁹,¹³]heptacosan-18-yl]-10,12-dimethyltetradecanamide; bis(acetic acid) |
| Tipo de producto | API |
| Cantidad | 50 mg |
| Mostrar más |