missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetato de caspofungina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caspofungin Acetate-d4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C52 D4 H84 N10 O15 . 2[C2 H4 O2] |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 1-[(4R,5S)-5-[(2-Aminoethyl)amino]-N2-[(10R,12S)-10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl]-4-hydroxy-L-ornithine]-5-(threo-3-hydroxy-L-ornithine)pneumocandin B0 Diacetate-d4, Cancidas-d4, Caspofungin Diacetate-d4, L 743872-d4, L 743873-d4, MK 0991-d4, 1-[(4R,5S)-5-[(2-Aminoethyl)amino]-N2-[(10R,12S)-10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl]-4-hydroxy-L-ornithine]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithine]pneumocandin B0 Diacetate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C52H88N10O15.2C2H4O2/c1-5-28(2)24-29(3)12-10-8-6-7-9-11-13-39(69)56-34-26-38(68)46(55-22-21-54)60-50(75)43-37(67)19-23-61(43)52(77)41(36(66)18-20-53)58-49(74)42(45(71)44(70)31-14-16-32(64)17-15-31)59-48(73)35-25-33(65)27-62(35)51(76)40(30(4)63)57-47(34)72;2*1-2(3)4/h14-17,28-30,33-38,40-46,55,63-68,70-71H,5-13,18-27,53-54H2,1-4H3,(H,56,69)(H,57,72)(H,58,74)(H,59,73)(H,60,75);2*1H3,(H,3,4)/t28?,29?,30-,33-,34+,35+,36-,37+,38-,40+,41+,42+,43+,44+,45+,46+;;/m1../s1/i21D2,22D2;; |
| SMILES | O=C1N2[C@]([H])(C(N[C@H](NC([2H])(C([2H])(N)[2H])[2H])[C@H](O)C[C@H](NC(CCCCCCCCC(CC(CC)C)C)=O)C(N[C@@]([H])([C@@H](C)O)C(N3[C@]([H])(C(N[C@@]([H])([C@@H]([C@@H](O)C4=CC=C(O)C=C4)O)C(N[C@]1([C@@H](CCN)O)[H])=O)=O)C[C@@H](O)C3)=O)=O)=O)[C@@H](O)CC2.CC(=O)O.CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido acético; N-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21S,24S,25S)-3-[(1R)-3-amino-1-hidroxi-propil]-21-[(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterio-etil)amino]-6-[(1S,2S)-1,2-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]-11,20,25-trihidroxi-15-[(1R)-1-hidroxietil]-2,5,8,14,17,23-hexaoxo-1,4,7,13,16,22-hexazatriciclo[22.3.0.0^{9,13}]heptacosan-18-il]-10,12-dimetil-tetradecanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 1217.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1216.7104 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?