Learn More
Abcam Kit de ensayo de caspasa 9 (fluorométrico)
Código de producto. 32114747 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32114747 100 pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 32114747 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab65607100Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Mide la actividad de la Caspasa-9 en 2 horas en extractos de células/tejidos con el kit de ensayo Caspasa 9 AB65607. Citado en 23 publicaciones. Úsalo con lector de microplacas.
Mide la actividad de la Caspasa-9 en 2 horas en extractos de células/tejidos con el kit de ensayo Caspasa 9 AB65607. Citado en 23 publicaciones. Úsalo con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 100 pruebas