Learn More
Sustrato de caspasa-3 III, fluorogénico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco a blanquecino |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de sustrato | Sustrato Caspase |
| Formato | Liofilizado |
| Peso molecular | 1155,08 |
| Requisitos de almacenamiento | De -30° a -10 °C |
| Cantidad de sustrato | 0,5mg |