Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor III de la caspasa-3
Código de producto. 15456389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456389 1 mg 1 miligramo
15446389 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456389 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64442.M^
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3; also inhibits caspases -6, -7, -8, and -10. Commonly used at concentrations up to 100 -M to examine the role of caspase-3-dependent apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 285570-60-7
Fórmula molecular C21H31ClN4O11
Sinónimo AC-DEVD-CMK; N-acetil-ASP-glu-val-ASP clorometilocetona
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanquecino a marrón
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor potente, permeable e irreversible de la caspasa 3; también inhibe las caspasas 6, 7, 8 y 10. Se utiliza comúnmente en concentraciones de hasta 100 →M para examinar el papel de la apoptosis caspasa3 dependiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 550,94
Solubilidad Soluble en DMSO
Formulario Polvo