missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caspase 2 p18 (Cleaved Thr325) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Descripción
This gene encodes a protein which is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes which undergo proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. The proteolytic cleavage of this protein is induced by a variety of apoptotic stimuli. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants that encode different isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Caspase 2 p18 (Cleaved Thr325) |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | CASP2 |
| N.º de referencia del gen | P42575, P29594, P55215 |
| Alias de gen | CASP-2, ICH1, NEDD-2, NEDD2, PPP1R57, caspase-2, neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 2, protease ICH-1, protein phosphatase 1, regulatory subunit 57 |
| Símbolos de los genes | CASP2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?