Learn More
Inhibidor de Caspasa-1 II, TRC
Código de producto. 30179443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179443 5 mg 5 miligramos
30179304 10 mg 10 miligramos
30179341 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1849085MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178603-78-6
Fórmula molecular C24H33ClN4O8
Peso molecular (g/mol) 540.99
Sinónimo Ac-YVAD-CMK, N-Acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-N-[(1S)-1-(carboxymethyl)-3-chloro-2-oxopropyl]-L-alaninamide
Nombre IUPAC (3S)-3-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-acetamido-3-(4-hidroxifenil)propanoil]amino]-3-metilbutanoil]amino]propanoil]amino]-5-cloro-4-oxopentanoico
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caspase-1 Inhibitor II
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33ClN4O8/c1-12(2)21(24(37)26-13(3)22(35)28-17(10-20(33)34)19(32)11-25)29-23(36)18(27-14(4)30)9-15-5-7-16(31)8-6-15/h5-8,12-13,17-18,21,31H,9-11H2,1-4H3,(H,26,37)(H,27,30)(H,28,35)(H,29,36)(H,33,34)/t13-,17-,18-,21-/m0/s1