Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor (I) de la caspasa1
Código de producto. 15406369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406369 1 mg 1 miligramo
15496359 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406369 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64407.M^
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143313-51-3
Fórmula molecular C23H32N4O8
Sinónimo Ac-YVAD-CHO; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor potente, específico y reversible de las caspasas-1, 4 y 5
Formula Weight (peso de la fórmula) 492,52
Sensibilidad Sensible a la humedad
Formulario Polvo
Clave InChI KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
Nombre IUPAC (3S)-3-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido]-1-oxopropan-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid
Peso molecular (g/mol) 492.53