missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caspase 1 (Cleaved Asp210) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Descripción
Caspases are a family of cysteine proteases that are key mediators of programmed cell death or apoptosis (1). The precursor form of all caspases is composed of a prodomain, and large and small catalytic subunits. The active forms of caspases are generated by several stimuli including ligand-receptor interactions, growth factor deprivation and inhibitors of cellular functions. All known caspases require cleavage adjacent to aspartates to liberate one large and one small subunit, which associate into a tetramer to form the active enzyme. Caspase-1/ICE (IL-1b converting enzyme) is similar to the cell death gene CED-3 of Caenorhabditilis elegans and regulates multiple proinflammatory cytokines, including interleukin-1b and interferon-gamma-inducing factor.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Caspase 1 (Cleaved Asp210) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | CASP1 |
| N.º de referencia del gen | P29466 |
| Alias de gen | CASP-1, ICE, IL-1 beta converting enzyme, IL-1BC, IL1BCE, caspase-1, interleukin-1 beta convertase, interleukin-1 beta converting enzyme, p45 |
| Símbolos de los genes | CASP1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?