Learn More
MedChemExpress β-Casomorphin, bovine
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.83% |
| CAS | 72122-62-4 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 789.92 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (126.60 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (63.30 mM) |
| Sinónimo | β-Casomorphin-7 (bovine)∣ Bovine β-casomorphin-7 |